4-Nitrobenzoyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450133-1G OR450133-250MG
APOSOR450133-1GEA 509 EUR
APOSOR450133-1G APOSOR450133-250MG
4-Nitrobenzoyl isocyanate
4-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00116469
Núm. CAS: 4461-37-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II