3-Nitrobenzoyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450134-1G OR450134-250MG
APOSOR450134-1GEA 509 EUR
APOSOR450134-1G APOSOR450134-250MG
3-Nitrobenzoyl isocyanate
3-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28365515
Núm. CAS: 5843-49-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II