2-Nitrobenzoyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450135-1G OR450135-250MG
APOSOR450135-1GEA 429 EUR
APOSOR450135-1G APOSOR450135-250MG
2-Nitrobenzoyl isocyanate
2-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD32264081
Núm. CAS: 5843-48-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II