4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR45070-1G OR45070-500MG
APOSOR45070-1GEA 236 EUR
APOSOR45070-1G APOSOR45070-500MG
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde
Formula: C₁₈H₂₅NO₄
Pto. de fusión: 65,5…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841070
Núm. CAS: 1080028-74-5