3-Bromo-6-nitroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-6-nitro-1-azanaphthalene
OR45087-1G OR45087-250MG
APOSOR45087-1GEA 575 EUR
APOSOR45087-1G APOSOR45087-250MG
3-Bromo-6-nitroquinoline
3-Bromo-6-nitroquinoline
Formula: C₉H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 165…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024480
Núm. CAS: 7101-95-3