3-Azetidineacetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR451017-1G OR451017-250MG
APOSOR451017-1GEA 406 EUR
APOSOR451017-1G APOSOR451017-250MG
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11867905
Núm. CAS: 952675-30-8