1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR451024-1G
OR451024-250MG
APOSOR451024-1GEA
727
EUR
APOSOR451024-1G
APOSOR451024-250MG
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride 95%
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₄N₂·2ClH MW: 235,153 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16293358 Núm. CAS: 1307683-81-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)