1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3-Hydroxyazetidin-1-yl)ethanone
OR451031-1G OR451031-10G OR451031-5G
APOSOR451031-1GEA 168 EUR
APOSOR451031-1G APOSOR451031-10G APOSOR451031-5G
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366667
Núm. CAS: 118972-96-6