3-Cyclobutylalanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR451069-5G OR451069-1G
APOSOR451069-5GEA 1210 EUR
APOSOR451069-5G APOSOR451069-1G
3-Cyclobutylalanine 95%
3-Cyclobutylalanine
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264349
Núm. CAS: 4426-06-6