1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-(3-Bromophenyl)cyclobutyl)methanamine
OR451073-1G OR451073-250MG
APOSOR451073-1GEA 543 EUR
APOSOR451073-1G APOSOR451073-250MG
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Formula: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11642693
Núm. CAS: 915690-61-8