1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR451075-5G OR451075-1G
APOSOR451075-5GEA 3470 EUR
APOSOR451075-5G APOSOR451075-1G
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride
Formula: C₉H₁₈N₂·2ClH
MW: 227,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09759200
Núm. CAS: 1048921-27-2