(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR451103-1G
OR451103-250MG
APOSOR451103-1GEA
190
EUR
APOSOR451103-1G
APOSOR451103-250MG
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O MW: 206,284 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11113046 Núm. CAS: 149715-46-8 |