4-Cyclopropyl-benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451110-1G OR451110-250MG OR451110-5G
APOSOR451110-1GEA 241 EUR
APOSOR451110-1G APOSOR451110-250MG APOSOR451110-5G
4-Cyclopropyl-benzoic acid
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01069076
Núm. CAS: 1798-82-9