4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Cyclopropylphenyl)methanol
OR451111-5G OR451111-1G OR451111-250MG
APOSOR451111-5GEA 866 EUR
APOSOR451111-5G APOSOR451111-1G APOSOR451111-250MG
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
4-Cyclopropyl-benzenemethanol
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802675
Núm. CAS: 454678-87-6