N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR451115-250MG OR451115-1G OR451115-5G
APOSOR451115-250MGEA 183 EUR
APOSOR451115-250MG APOSOR451115-1G APOSOR451115-5G
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine
Formula: C₁₀H₁₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07408125
Núm. CAS: 19271-24-0