(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S)-2-amino-2-cyclopropylethan-1-ol hcl
OR451118-1G OR451118-250MG
APOSOR451118-1GEA 1450 EUR
APOSOR451118-1G APOSOR451118-250MG
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO·ClH
MW: 137,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28975203
Núm. CAS: 1623432-63-2