(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451119-1G OR451119-250MG
APOSOR451119-1GEA 528 EUR
APOSOR451119-1G APOSOR451119-250MG
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO·ClH
MW: 137,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28975219
Núm. CAS: 1270290-36-2