1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
OR451122-1G OR451122-5G
APOSOR451122-1GEA 241 EUR
APOSOR451122-1G APOSOR451122-5G
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20485946
Núm. CAS: 220145-21-1