3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR451125-1G
OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA
603
EUR
APOSOR451125-1G
APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₇H₁₁IO₂ MW: 254,066 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20257322 Núm. CAS: 98431-45-9 |