2-Iodo-6-nitrophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45114-1G OR45114-250MG OR45114-5G
APOSOR45114-1GEA 186 EUR
APOSOR45114-1G APOSOR45114-250MG APOSOR45114-5G
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
2-Iodo-6-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00859244
Núm. CAS: 13073-26-2