8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451150-1G OR451150-250MG
APOSOR451150-1GEA 734 EUR
APOSOR451150-1G APOSOR451150-250MG
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formula: C₉H₁₅BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847773
Núm. CAS: 74286-87-6