1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451157-1G OR451157-250MG
APOSOR451157-1GEA 219 EUR
APOSOR451157-1G APOSOR451157-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.248 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20260014
Núm. CAS: 1256546-72-1