1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451159-1G OR451159-250MG OR451159-5G OR451159-10G
APOSOR451159-1GEA 42.2 EUR
APOSOR451159-1G APOSOR451159-250MG APOSOR451159-5G APOSOR451159-10G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
Formula: C₉H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779441
Núm. CAS: 17159-82-9