1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451160-1G OR451160-5G OR451160-10G
APOSOR451160-1GEA 24.8 EUR
APOSOR451160-1G APOSOR451160-5G APOSOR451160-10G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847571
Núm. CAS: 66500-55-8