4-Bromo-2-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-iodo-1-methoxybenzene, 4-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 29 EUR
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Pto. de fusión: 64…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13186707
Núm. CAS: 98273-59-7