1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR451198-5G OR451198-10G OR451198-1G
APOSOR451198-5GEA 727 EUR
APOSOR451198-5G APOSOR451198-10G APOSOR451198-1G
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
MW: 241,201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064935
Núm. CAS: 952201-42-2