3-Bromo-2-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-iodo-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45121-1G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 33.5 EUR
APOSOR45121-1G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Pto. de fusión: 61.5…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18089327
Núm. CAS: 450412-22-3