Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR451223-1G OR451223-5G
APOSOR451223-1GEA 82.8 EUR
APOSOR451223-1G APOSOR451223-5G
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115573
Núm. CAS: 856414-68-1