2-Bromo-6-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3-iodo-2-methoxybenzene, 2-Bromo-6-iodophenyl methyl ether
OR45123-1G
OR45123-250MG
APOSOR45123-1GEA
140
EUR
APOSOR45123-1G
APOSOR45123-250MG
2-Bromo-6-iodoanisole
2-Bromo-6-iodoanisole
Formula:
C₇H₆BrIO MW: 312,93 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18391617 Núm. CAS: 860584-68-5 |