2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-4-iodo-o-cresol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-iodotoluene
OR45128-1G OR45128-250MG OR45128-5G
APOSOR45128-1GEA 227 EUR
APOSOR45128-1G APOSOR45128-250MG APOSOR45128-5G
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27664804
Núm. CAS: 1820641-98-2