α-Furfuryl octanoate 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451301-100G OR451301-25G OR451301-500G
APOSOR451301-100GEA 627 EUR
APOSOR451301-100G APOSOR451301-25G APOSOR451301-500G
α-Furfuryl octanoate 98+%
α-Furfuryl octanoate
Formula: C₁₃H₂₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209510
Núm. CAS: 39252-03-4