4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyphenethyl bromide
OR45134-25G OR45134-5G OR45134-10G
APOSOR45134-25GEA 212 EUR
APOSOR45134-25G APOSOR45134-5G APOSOR45134-10G
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
4-(2-Bromoethyl)phenol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129679
Núm. CAS: 14140-15-9