2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-5-iodo-2-methoxy-3-methylbenzene, 2-Bromo-4-iodo-6-methylphenyl methyl ether, 3-Bromo-5-iodo-2-methoxytoluene
OR45135-1G OR45135-250MG OR45135-5G OR45135-25G
APOSOR45135-1GEA 232 EUR
APOSOR45135-1G APOSOR45135-250MG APOSOR45135-5G APOSOR45135-25G
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Formula: C₈H₈BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937157
Núm. CAS: 1820675-25-9