3-Iodophenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethan-1-one
OR45138-1G OR45138-250MG
APOSOR45138-1GEA 509 EUR
APOSOR45138-1G APOSOR45138-250MG
3-Iodophenacyl bromide
3-Iodophenacyl bromide
Formula: C₈H₆BrIO
MW: 324,941 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06666937
Núm. CAS: 61858-38-6
UN: 3261
ADR: 8,III