Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxazole-2-carboxylic acid sodium salt
OR45140-250MG OR45140-1G OR45140-5G
APOSOR45140-250MGEA 74.2 EUR
APOSOR45140-250MG APOSOR45140-1G APOSOR45140-5G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate
Formula: C₄H₂NO₃·Na
MW: 135,053 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17926331
Núm. CAS: 1255098-88-4