1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451402-1G OR451402-5G
APOSOR451402-1GEA 132 EUR
APOSOR451402-1G APOSOR451402-5G
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula: C₃H₅N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367630
Núm. CAS: 34045-29-9