4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451403-1G OR451403-5G
APOSOR451403-1GEA 377 EUR
APOSOR451403-1G APOSOR451403-5G
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄BrClN₂
MW: 195,445 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03423393
Núm. CAS: 861001-09-4