4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451405-1G OR451405-5G
APOSOR451405-1GEA 31.9 EUR
APOSOR451405-1G APOSOR451405-5G
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula: C₄H₆ClN₃·ClH
MW: 168,024 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00767237
Núm. CAS: 130128-49-3