4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR451408-1G
OR451408-5G
APOSOR451408-1GEA
33.5
EUR
APOSOR451408-1G
APOSOR451408-5G
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formula:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,586 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12548010 Núm. CAS: 1248516-15-5 |