4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451410-1G OR451410-5G
APOSOR451410-1GEA 58 EUR
APOSOR451410-1G APOSOR451410-5G
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
MW: 161,546 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00195034
Núm. CAS: 512810-26-3