Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451412-1G OR451412-5G
APOSOR451412-1GEA 190 EUR
APOSOR451412-1G APOSOR451412-5G
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,585 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03423395
Núm. CAS: 1003293-40-0