(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451413-1G OR451413-5G
APOSOR451413-1GEA 34.8 EUR
APOSOR451413-1G APOSOR451413-5G
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172116
Núm. CAS: 28587-05-5