2,4-Dimethylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451416-1G OR451416-5G
APOSOR451416-1GEA 348 EUR
APOSOR451416-1G APOSOR451416-5G
2,4-Dimethylpiperidine
2,4-Dimethylpiperidine
Formula: C₇H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129009
Núm. CAS: 6287-19-0