4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451423-1G OR451423-5G
APOSOR451423-1GEA 75.4 EUR
APOSOR451423-1G APOSOR451423-5G
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₅BrOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01118659
Núm. CAS: 29421-75-8