(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR451424-1G
OR451424-5G
APOSOR451424-1GEA
174
EUR
APOSOR451424-1G
APOSOR451424-5G
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Formula:
C₆H₆N₂O MW: 122,125 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17078885 Núm. CAS: 288318-31-0 |