4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451429-1G OR451429-5G
APOSOR451429-1GEA 377 EUR
APOSOR451429-1G APOSOR451429-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula: C₄H₇N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25368943
Núm. CAS: 1431963-06-2