4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR451431-1G OR451431-25G OR451431-5G
APOSOR451431-1GEA 267 EUR
APOSOR451431-1G APOSOR451431-25G APOSOR451431-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₄H₆IN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00847646
Núm. CAS: 150187-16-9