{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451432-1G OR451432-5G OR451432-10G
APOSOR451432-1GEA 42.2 EUR
APOSOR451432-1G APOSOR451432-5G APOSOR451432-10G
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Formula: C₉H₁₄BNO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20731144
Núm. CAS: 1485417-01-3