4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45144-1G OR45144-250MG OR45144-5G
APOSOR45144-1GEA 0 EUR
APOSOR45144-1G APOSOR45144-250MG APOSOR45144-5G
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12025077
Núm. CAS: 72054-56-9