4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451440-10G OR451440-1G OR451440-5G
APOSOR451440-10GEA 179 EUR
APOSOR451440-10G APOSOR451440-1G APOSOR451440-5G
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Formula: C₃H₄BrN₃·BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08456823
Núm. CAS: 16461-99-7